Learn More
Metatungstato Hidratado de Sodio, TRC
Código de producto. 30413505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413505 5 g 5 g
30412049 25 g -
30409997 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30413505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6675005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12141-67-2
Fórmula molecular O39Na6W12•H2O
Peso molecular (g/mol) 2986.01
Sinónimo Sodium metatungstate (Na6H2W12O40), Sodium tungstate (Na6H2W12O40), Sodium tungstate(VI) (Na6H2W12O40), Tungstate (W12(OH)2O386-) Hexasodium, Tungstic Acid (H8W12O40) Hexasodium Salt, SPT, POM 1
Nombre IUPAC hexasodio; dihidroxi(dioxo)tungsteno; dioxido(dioxo)tungsteno; Trioxotungsteno
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)NC[C@@H]2N(C=O)C3=C(NC(N)=NC3=O)NC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Metatungstate Hydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/6Na.2H2O.38O.12W/h;;;;;;2*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*-1;;;;;;;;;;;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 2987.162