Learn More
Metatungstato de sodio hidrato, cristalino, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10091601 50 g Frasco de vidrio 50 g
10173281 250 g Frasco de vidrio 250 g
10423075 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10091601 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 304090500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 652154-12-6 | H2Na6O40W12·xH2O | 2986.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 652154-12-6
Fórmula molecular H2Na6O40W12·xH2O
Número MDL MFCD00150663
Sinónimo Sodium polytungstate Hydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium metatungstate hydrate
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo cristalino o gránulos
Cantidad 50 g
Fórmula lineal Na6[H2W12O40]·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: >1000g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 2986.13
Porcentaje de pureza ≥85% (WO3)
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metatungstate hydrate, crystalline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.