Learn More
Metatungstato de sodio, solución de densidad 2,82 en agua, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10693502 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ML
50 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10693502 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10603702 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10693502 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 304102500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00€
    471.00€ / 250 ml
    Ahorro 34.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 12141-67-2 | H2Na6O40W12
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12141-67-2
Fórmula molecular H2Na6O40W12
Número MDL MFCD00150663
Sinónimo Sodium polytungstate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium metatungstate
Color Verde a amarillo
Nombre de nota 2.82 Density Solution in Water, Stabilized
Densidad 2.8200g/mL
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.82
Fórmula lineal Na6[H2W12O40]
Cantidad 250 mL
Forma física Líquido
Información de solubilidad Solubility in water: >1000g/L water (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 2986.13
Porcentaje de pureza ≥67% (WO3)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.