Learn More
Metasilicato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Metasilicate |
| CAS | 6834-92-0 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | Na2O3Si |
| Sinónimo | Blue Meta, Crystamet, Disodium Metasilicate, Disodium Monosilicate, Disodium Silicate, Drymet 59, Mead Beads 2048, Metso 20, Metso 2048, Metso 510, Metso Pentabead 20, Metso-Beads 2048, Orthosil, P 84, P 84 (silicate), Purifeed 6N, R-SIL, S 108358, SMS, SP 20, SP 20 (silicate), Silicon Sodium Oxide (SiNa2O3), Simet 5G, Simet A, Simet AG, Simet AP, Simet GA 5, Sodium Metasilicate Anhydrous, Granular D, Sodium Metasilicate, Sodium Metasilicate (Na2SiO3), Sodium Silicate (Na2(SiO3)), Sodium Silicate (Na2SiO3), Sodium Silicate (Na6(SiO3)3), Sodium Silicon Oxide (Na2SiO3), Starso, Stixso NN |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2Na.O3Si/c;;1-4(2)3/q2*+1;-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-][Si](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio; dioxido(oxo)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 122.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.9412 |