Learn More
Metasilicato de sodio, pentahidrato, técnico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10746111 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10746111 1 kg 1 KG
10306440 3 kg 3 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10746111 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/5360/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Metasilicato de sodio pentahidrato, técnico, Fisher Chemical, cantidad:3kg, CAS:10213-79-3, Blanco, Punto de fusión:72 °C, fórmula molecular:H10Na2O8Si, Peso molecular:212,137, Envasado:Jarra de plástico para polvo, pH:12,6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10213-79-3
Fórmula molecular H10Na2O8Si
Peso molecular (g/mol) 212.137
Número MDL 149176
Clave InChI ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium metasilicate pentahydrate, silicic acid, disodium salt, pentahydrate, disodium oxosilanediolate pentahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, pentahydrate, 2na.so3i.5h2o, sodium meta-silicate pentahydrate, sodium silicate solution water glass, disodium dioxido oxo silane pentahydrate, sodium metasilicate pentahydrate, tech., disodium oxosilanebis olate pentahydrate
PubChem CID 61495
Nombre IUPAC disodio;dioxido(oxo)silano;pentahidratado
SMILES O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 72°C
Color Blanco
pH 12.6
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.74g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metasilicate pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metasilicatepentahydrate, Sodiummetasilicate