Learn More
Metasilicato de sodio pentahidrato, grado técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387697 5 x 1 kg 5 Kg
11397697 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014103.D9
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10213-79-3 | H10Na2O8Si | 212.137 g/mol
Sodium metasilicate pentahydrate is used as a starting material in the preparation of silicas and zeolites. It finds application in detergents and cleaners, pulp and paper production. It is also used in soil stabilization, sealing, adhesives and binders. Further, it is used in titanium dioxide production, paints for masonry and glass, spray coatings for tunnel construction. In addition to this, it is used in fruit and vegetable washes and sanitizers for food-contact surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10213-79-3
Fórmula molecular H10Na2O8Si
Peso molecular (g/mol) 212.137
Número MDL MFCD00149176
Clave InChI ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium metasilicate pentahydrate, silicic acid, disodium salt, pentahydrate, disodium oxosilanediolate pentahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, pentahydrate, 2na.so3i.5h2o, sodium meta-silicate pentahydrate, sodium silicate solution water glass, disodium dioxido oxo silane pentahydrate, sodium metasilicate pentahydrate, tech., disodium oxosilanebis olate pentahydrate
PubChem CID 61495
Nombre IUPAC disodio;dioxido(oxo)silano;pentahidratado
SMILES O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium metasilicate pentahydrate
Punto de fusión 72°C
Color Blanco
Forma física Granulado de malla -18
Cantidad 5 x 1 kg
Número UN UN3253
Índice Merck 14,8642
Información de solubilidad Soluble in cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.14 (122.06 Anhydrous)
Grado Técnico
Olor Odorless
Aspecto White granules
Densidad 1.75
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metasilicate pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metasilicatepentahydrate