Learn More
Metasilicato sódico nonahidrato, 44-47,5 % de sólidos totales, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10607391 25 g Frasco de plástico 25 g
10045740 500 g Frasco de plástico 500 g
10388623 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10607391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419590250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13517-24-3 | Na2SiO3·9H2O | 284.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13517-24-3
Fórmula molecular Na2SiO3·9H2O
Peso molecular (g/mol) 284.19
Número MDL MFCD00149175
Clave InChI PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium metasilicate nonahydrate, unii-d8d44215lz, sodium silicate nonahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, nonahydrate, disodium oxosilanebis olate nonahydrate, 2na.so3i.9h2o, sodium meta-silicate nonahydrate, disodium oxosilanediolate nonahydrate, disodium dioxido oxo silane nonahydrate, sodium oxosilanebis olate-water 1/9
PubChem CID 61639
Nombre IUPAC disodio;dioxido(oxo)silano;nonahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium metasilicate nonahydrate
Punto de fusión 72.0°C
Nombre de nota 44 - 47.5% total solids
Color Blanco
Forma física Gránulos o polvo granulado
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Na2SiO3·9H2O
Índice Merck 15, 8804
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.19
Porcentaje de pureza 44 to 47.5% total solids
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.61
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metasilicate nonahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.