Learn More
Metasilicato de sodio, MP Biomedicals
Código de producto. 11410462 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410462 1 kg 1 Kg
11480452 100 g -
11490452 250 g -
11400462 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11410462 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219138291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00€
    309.75€ / 1 Kg
    Ahorro 16.25€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
CAS 13517-24-3
Fórmula molecular H18Na2O12Si
Peso molecular (g/mol) 284.197
Clave InChI PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium metasilicate nonahydrate, unii-d8d44215lz, sodium silicate nonahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, nonahydrate, disodium oxosilanebis olate nonahydrate, 2na.so3i.9h2o, sodium meta-silicate nonahydrate, disodium oxosilanediolate nonahydrate, disodium dioxido oxo silane nonahydrate, sodium oxosilanebis olate-water 1/9
PubChem CID 61639
Nombre IUPAC disodio;dioxido(oxo)silano;nonahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Metasilicate
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥ 97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.2
Grado Reactivo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium Metasilicate Nonahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium MetasilicateNonahydrate