Learn More
Metaborato de sodio tetrahidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Metaborate Tetrahydrate |
| CAS | 10555-76-7 |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula molecular | BNaO2 . 4(H2O) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/BO2.Na.4H2O/c2-1-3;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;; |
| SMILES | O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O |
| Nombre IUPAC | sodio;oxido(oxo)borano;tetrahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 137.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0312 |