Learn More
Metaborato de sodio tetrahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409393 500 g 500 g
11419393 2500 g 2500 g
11429393 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409393 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11803.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10555-76-7 | BH8NaO6 | 137.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10555-76-7
Fórmula molecular BH8NaO6
Peso molecular (g/mol) 137.86
Número MDL MFCD00149205
Clave InChI JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate
PubChem CID 23694267
Nombre IUPAC sodio;oxido(oxo)borano;tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium metaborate tetrahydrate
Punto de fusión ∽53°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.86 (65.80 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metaborate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metaborate tetrahydrate