Learn More
Metaborato de sodio tetrahidrato, 98,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10062640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062640 500 g Frasco de plástico 500 GR
10666974 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
13448468 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10062640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211635000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10555-76-7 | BH8NaO6 | 137.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10555-76-7
Fórmula molecular BH8NaO6
Peso molecular (g/mol) 137.86
Número MDL MFCD00149205
Clave InChI JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate
PubChem CID 23694267
SMILES O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium metaborate tetrahydrate
Punto de fusión 57.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Fórmula lineal NaBO2·4H2O
Índice Merck 10,8477
Información de solubilidad Solubility in water: 41.9% (20°C).
Nombre IUPAC oxoborato de sodio tetrahidratado
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.86
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metaborate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.