Especificaciones
| Punto de fusión | 57°C |
| CAS | 10555-76-7 |
| Color | Blanco |
| pH | 11.4 |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | BH8NaO6 |
| Número MDL | MFCD00149205 |
| Sinónimo | sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate |
| Clave InChI | JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium metaborate tetrahydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.