Learn More
Sodium Metabisulfite, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Metabisulfite |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.8983 |