Learn More
Metabisulfito sódico, SO2 58,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium metabisulfite |
| Punto de fusión | >300°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| pH | 3.5 to 5.0 |
| Forma física | Granular |
| Cantidad | 500 g |
| Olor | Like rotten eggs |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Densidad | 1.480 g/mL |
| Índice Merck | 14,8638 |
| Mostrar más |