Learn More
Metabisulfito de sodio, puriss. p.a. ACS Reagente, Solstice
Código de producto. 15663440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
5 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15663440 6 x 2.5 kg paquete de 6
15633440 500 g 500 g
15613440 1 kg 1 Kg
15623440 2.5 kg 2.50 Kg
15653440 5 kg 5 Kg
15643440 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15663440 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 314486X2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00€
    495.93€ / paquete de 6
    Ahorro 64.07€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. farmacopea europea, seca, 98-100,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-57-4
Fórmula molecular Na2O5S2
Peso molecular (g/mol) 190.09
Número MDL MFCD00167602
Clave InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
Nombre IUPAC Sulfinato de disodio (sulfinatooxi)
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Metabisulfite
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Forma física Solid
Cantidad 6 x 2.5 kg
Fórmula lineal Na2S2O5
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.11
Porcentaje de pureza 98 a 100,5%
Grado ACS/Puriss. p.a.