Learn More
Metabisulfito de sodio, MP Biomedicals™
Código de producto. 11484642 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11484642 100 g
11404652 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484642 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02191438.1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
En el que confían los científicos. Metabisulfito de sodio, MP Biomedicals Es un reactivo de grado ACS con una pureza superior al 97%. MP Biomedicals Ha suministrado productos bioquímicos de calidad durante más de 50 años.
CAS 7681-57-4
Fórmula molecular Na2O5S2
Peso molecular (g/mol) 190.09
Número MDL MFCD00167602
Clave InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
Nombre IUPAC Sulfinato de disodio (sulfinatooxi)
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Especificaciones
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190,11g/mol
Porcentaje de pureza ≥97,0%
Grado Reactivo ACS