Learn More
Metabisulfito de sodio, extrapuro, SLR, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., Far. Brit., Fisher Chemical™
Código de producto. 10736111 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10736111 1 kg 1 KG
10438420 500 g 500 GR
10223970 2.5 kg 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10736111 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/5240/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Metabisulfito de sodio, extra puro, SLR, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-57-4
Fórmula molecular Na2O5S2
Peso molecular (g/mol) 190.09
Número MDL MFCD00167602
Clave InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
Nombre IUPAC Sulfinato de disodio (sulfinatooxi)
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 150°C
Color Blanco
pH 4 to 6
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metabisulfite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.