Learn More
Metabisulfito de sodio, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium metabisulfite |
| Punto de fusión | 150.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Densidad | 1.4800g/mL |
| Fórmula lineal | Na2S2O5 |
| Índice Merck | 15, 8724 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium metabisulfite
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.