Learn More
Metabisulfito de sodio, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10033023 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10033023 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10062473 500 g Frasco de plástico 500 GR
10459920 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10033023 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    106.00€ / 2.5 Kg
    Ahorro 8.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo de reducción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-57-4
Fórmula molecular Na2O5S2
Peso molecular (g/mol) 190.09
Número MDL MFCD00167602
Clave InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
Nombre IUPAC Sulfinato de disodio (sulfinatooxi)
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium metabisulfite
Punto de fusión 150.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal Na2S2O5
Índice Merck 15, 8724
Información de solubilidad Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1
Porcentaje de pureza ≥58.5% (SO2)
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.4800g/mL