Learn More
Metabisulfito de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493587 500 g 500 g
11403597 2500 g 2500 g
11413597 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17351.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7681-57-4 ∣ Na2O5S2 ∣ 190.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La metabisulfita sódica se utiliza como ingrediente activo en las tabletas Campden, como agente limpiador de las membranas de ósmosis inversa del agua potable, como conservante y antioxidante en los alimentos. También actúa como inhibidor de la corrosión en la industria del petróleo y el gas, como agente blanqueador en la producción de crema de coco, como fuente de dióxido de azufre y en la destrucción del cianuro en los procesos comerciales de cianuración del oro. Se utiliza en la precipitación de oro a partir de ácido áurico, así como en el tratamiento de aguas residuales para eliminar el cromo hexavalente como cromo trivalente por precipitación después de la reducción. Además, se utiliza en fotografía. Además, actúa como un eliminador de oxígeno para eliminar el oxígeno disuelto en las aguas residuales y en las tuberías.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y glicerol.
Notas
Sensible a la humedad y al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-57-4
Fórmula molecular Na2O5S2
Peso molecular (g/mol) 190.09
Número MDL MFCD00167602
Clave InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
Nombre IUPAC Sulfinato de disodio (sulfinatooxi)
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium metabisulfite
Punto de fusión >300°C
pH 3.5 to 5.0
Forma física Crystalline Powder and/or Crystals
Cantidad 500 g
Olor Like Rotten Eggs
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 1.48
Fórmula lineal Na2S2O5
Índice Merck 14,8638
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1
Porcentaje de pureza 97%
Grado Ungraded
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metabisulfite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium metabisulphate