Learn More
Metabisulfito de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
La metabisulfita sódica se utiliza como ingrediente activo en las tabletas Campden, como agente limpiador de las membranas de ósmosis inversa del agua potable, como conservante y antioxidante en los alimentos. También actúa como inhibidor de la corrosión en la industria del petróleo y el gas, como agente blanqueador en la producción de crema de coco, como fuente de dióxido de azufre y en la destrucción del cianuro en los procesos comerciales de cianuración del oro. Se utiliza en la precipitación de oro a partir de ácido áurico, así como en el tratamiento de aguas residuales para eliminar el cromo hexavalente como cromo trivalente por precipitación después de la reducción. Además, se utiliza en fotografía. Además, actúa como un eliminador de oxígeno para eliminar el oxígeno disuelto en las aguas residuales y en las tuberías.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y glicerol.
Notas
Sensible a la humedad y al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium metabisulfite |
| Punto de fusión | >300°C |
| pH | 3.5 to 5.0 |
| Forma física | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Cantidad | 10,000 g |
| Olor | Like Rotten Eggs |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Densidad | 1.48 |
| Fórmula lineal | Na2S2O5 |
| Índice Merck | 14,8638 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium metabisulphite
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium metabisulphite