Learn More
Metabisulfito de sodio, 97 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10502011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2.50 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10502011 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10473245 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10502011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171490025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.15€
    51.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 7.50€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7681-57-4 | Na2O5S2 | 190.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-57-4
Fórmula molecular Na2O5S2
Peso molecular (g/mol) 190.09
Número MDL MFCD00167602
Clave InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
Nombre IUPAC Sulfinato de disodio (sulfinatooxi)
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium metabisulfite
Punto de fusión 150.0°C
Nombre de nota Anhdrous
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Iodimetry)
Fórmula lineal Na2S2O5
Índice Merck 15, 8770
Información de solubilidad Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1
Porcentaje de pureza 97%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metabisulfite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.