Learn More
Metabisulfito de sodio, +97 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10444235 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
250 GR
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10444235 250 g Frasco de plástico 250 GR
10361351 5 g Frasco de vidrio 5 g
10301311 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10267903 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10444235 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419582500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7681-57-4 | Na2O5S2 | 190.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-57-4
Fórmula molecular Na2O5S2
Peso molecular (g/mol) 190.09
Número MDL MFCD00167602
Clave InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
Nombre IUPAC Sulfinato de disodio (sulfinatooxi)
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium metabisulfite
Punto de fusión 150.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 250 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (Iodimetry)
Fórmula lineal Na2S2O5
Índice Merck 15, 8770
Información de solubilidad Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metabisulfite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.