Learn More
Metabisulfito de sodio, ≥ 97,0%, (grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Metabisulfite |
| CAS | 7681-57-4 |
| Forma física | Crystalline Powder |
| Cantidad | 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥97,0% |
| Fórmula molecular | Na2O5S2 |
| Número MDL | MFCD00167602 |
| Sinónimo | sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis |
| Clave InChI | LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O |
| Mostrar más |