Learn More
Sodium (meta)periodate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15698070 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15698070 100 g 100 g
15608080 25 g 25 g
15618080 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15698070 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor S1878100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥99.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-28-5
Fórmula molecular INaO4
Peso molecular (g/mol) 213.89
Número MDL MFCD00003534
Clave InChI JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
Nombre IUPAC periodato de sodio
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium (meta)periodate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NaIO4
Número UN UN3085
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.89g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%