Learn More
Periodato (Meta)sódico, Solstice
Código de producto. 15653010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
6 x 500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15653010 6 x 500 g paquete de 6
15633010 100 g 100 g
15643010 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15653010 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 303236X500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1855.00€
    1643.43€ / paquete de 6
    Ahorro 211.57€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. farmacopea europea, ≥99,8 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-28-5
Fórmula molecular INaO4
Peso molecular (g/mol) 213.89
Número MDL MFCD00003534
Clave InChI JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
Nombre IUPAC sodio;periodato
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium (Meta)Periodate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 6 x 500 g
Fórmula lineal NaIO4
Número UN UN3085
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.89
Porcentaje de pureza ≥ 99,8%
Grado ACS/Puriss. p.a.