Learn More
Periodato (Meta)sódico, Solstice
Código de producto. 15643010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
6 x 500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15643010 500 g 500 g
15633010 100 g 100 g
15653010 6 x 500 g paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15643010 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 30323500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00€
    325.80€ / 500 g
    Ahorro 42.20€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. farmacopea europea, ≥99,8 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-28-5
Fórmula molecular INaO4
Peso molecular (g/mol) 213.89
Número MDL MFCD00003534
Clave InChI JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
Nombre IUPAC sodio;periodato
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Sodium (Meta)Periodate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NaIO4
Número UN 3085
Formula Weight (peso de la fórmula) 213,89g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,8%
Grado ACS/Puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium (meta)periodate
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Faresætning
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Sikkerhedssætning
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium periodate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.