Learn More
meta-Peryodato de sodio, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15568164 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
125 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15568164 500 g Frasco de polietileno 500 g
15172017 125 g Frasco de polietileno 125 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15568164 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 375601
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-03-2027
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 7790-28-5
Fórmula molecular INaO4
Peso molecular (g/mol) 213.89
Número MDL MFCD00003534
Clave InChI JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium meta-Periodate
Cantidad 500 g
Notas de grado de pureza Cumple con los requisitos químicos de los reactivos ACS
Nombre IUPAC sodio;periodato
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.89
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 3.87kg