Learn More
Metabisulfito de sodio, multicompendial, J.T. Baker™
Código de producto. 15528144 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15528144 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15528144 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 355105
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium meta-Bisulfite
CAS 7681-57-4
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular Na2O5S2
Número MDL MFCD00167602
Sinónimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
Clave InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Nombre IUPAC Sulfinato de disodio (sulfinatooxi)
Peso molecular (g/mol) 190.09
PubChem CID 656671
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.11
Grado Multi-Compendial
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.48kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metabisulphite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metabisulphite