Learn More
Arsenito (meta)sódico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium arsenite |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/AsHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.9001 |