Learn More
Arsenito (meta)sódico, TRC
Código de producto. 30418784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418784 5 g 5 g
30422524 10 g -
30413764 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418784 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS0808685G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-46-5
Fórmula molecular As O2 . Na
Peso molecular (g/mol) 129.91
Sinónimo Sodium arsenate(III)
Nombre IUPAC sodio; dioxidoarsenico(3+)
SMILES [Na+].[O-][As]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium arsenite
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/AsHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.9001