Learn More
Sodium (meta)arsenite concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M NaAsO2, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15695230 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
15695230 1 Pc. cada uno
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15695230 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 381501EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium (meta)arsenite concentrate
CAS 7784-46-5
Cantidad 1 Pc.
Fórmula molecular AsNaO2
Fórmula lineal NaAsO2
Número MDL MFCD00003472
Número UN UN1686
Sinónimo sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c
Clave InChI PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-][As]=O.[Na+]
Nombre IUPAC sodio; oxoarsinita
Peso molecular (g/mol) 129.909
PubChem CID 443495
ChEBI CHEBI:29678
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.91g/mol