Learn More
Sulfoacetato de Lauril Sódico, TRC
Código de producto. 30011272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011272 50 mg 50 miligramos
30004949 100 mg 100 miligramos
30007087 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011272 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS63430350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1847-58-1
Fórmula molecular C14H27O5SNa
Peso molecular (g/mol) 330.42
Sinónimo Dodecyl sodium sulfoacetate, Lathanol, Lathanol LAL, Lathanol LAL 70, Miconate SLSA, Nacconol LAL, Nikkol LSA, Sodium lauryl sulfoacetate, Sulfo-dodecyl Ester Acetic Acid Sodium Salt (6CI), Sulfo-dodecyl Ester Acetic Acid S-Sodium Salt (7CI), Sulfo-1-dodecyl Ester Acetic Acid Sodium Salt (8CI,9CI);
Nombre IUPAC sodio; 2-dodecoxi-2-oxoetanolsulfonato
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOC(=O)CS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Lauryl Sulfoacetate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H28O5S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19-14(15)13-20(16,17)18;/h2-13H2,1H3,(H,16,17,18);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1477