Learn More
Solución de lactato de sodio, extra puro, SLR, solución aproximadamente al 60 % (p/p), Fisher Chemical
Código de producto. 10213970 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10213970 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
1 options
Código de producto. 10213970 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/5161/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 140°C
Punto de fusión 17.2°C
CAS 72-17-3
Color Amarillo
pH 7
Forma física Líquido viscoso
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular C3H5NaO3
Número MDL 66576
Sinónimo sodium lactate, lactic acid sodium salt, monosodium lactate, sodium dl-lactate, lacolin, per-glycerin, lactic acid, monosodium salt, sodium alpha-hydroxypropionate, monosodium 2-hydroxypropanoate, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt
Clave InChI NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C(=O)[O-])O.[Na+]
Nombre IUPAC sodio; 2-hidroxipropanoato
Peso molecular (g/mol) 112.06
PubChem CID 23666456
ChEBI CHEBI:75228
Envase Frasco de vidrio ámbar
Presión de vapor 14mmHg at 20°C
Densidad Vapor Density: 0.7