Learn More
Dihidrato L-(+)-tartrato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413267 250 g 250 g
11403267 1000 g 1000 g
11423267 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16187.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6106-24-7 | C4H8Na2O8 | 230.08 g/mol
Sodium L-(+)-tartrate dihydrate is used in buffers for molecular biology and cell culture applications. It is also used as an emulsifier and a binding agent in food products such as jellies, margarine, and sausage casingsand also as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
el dihidrato L-(+)-tartrato de sodio se utiliza en tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular. También se utiliza como emulsionante y agente de enlace en productos alimenticios como jaleas, margarina y tripas de salchichas, y también como aditivo alimentario.
Solubilidad
es soluble en agua (290 mg/ml a 20 °C). Insoluble en alcohol y disolventes orgánicos.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6106-24-7
Fórmula molecular C4H8Na2O8
Peso molecular (g/mol) 230.08
Número MDL MFCD00150035
Clave InChI FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
Sinónimo unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
PubChem CID 131855972
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanedioico; sodio; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium L-(+)-tartrate dihydrate
Punto de fusión ∼150°C (in -2H2O)
Densidad 1.82
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 6121732
Índice Merck 14,8684
Información de solubilidad It is soluble in water (290mg/ml at 20°C). Insoluble in alcohol,and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.08 (194.06 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%