Learn More
Dihidrato de ácido L-(+)-tartárico sódico, TRC
Código de producto. 30012647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012647 100 g 100 g
30007247 10 g 10 g
30003860 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012647 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS673050100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6106-24-7
Fórmula molecular C4 H4 O6 . 2 Na . 2 H2 O
Peso molecular (g/mol) 230.08
Sinónimo Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, sodium salt, hydrate (1:2:2), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, disodium salt, dihydrate (9CI), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [R-(R*,R*)]-, disodium salt, dihydrate, Tartaric acid, disodium salt, dihydrate (8CI), Disodium tartarate dihydrate, Disodium tartrate dihydrate, Sodium tartrate dihydrate
Nombre IUPAC disodio; (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodiato; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Tartrate Dihydrate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0015