Learn More
L-ramnonato de sodio, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sodium L-Rhamnonate |
| CAS | 159929-82-5 |
| Fórmula molecular | C6H11NaO6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 6-Deoxy-L-mannonic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O6.Na/c1-2(7)3(8)4(9)5(10)6(11)12;/h2-5,7-10H,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5+;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahidroxihexanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 202.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0453 |