Learn More
L-piroglutamato de sodio (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium L-Pyroglutamate (Technical Grade) |
| CAS | 28874-51-3 |
| Fórmula molecular | C5H6NNaO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO3.Na/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9;/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | sodio;(2S)-5-oxopirrolidin-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 151.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0245 |