Learn More
Solución estándar para ISE de sodio, Mettler Toledo™
Código de producto. 11907531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11907531 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11907531 Proveedor Mettler Toledo Online N.º de proveedor 51344778
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.03€
    130.00€ / 500 ml
    Ahorro 13.03€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Descripción ISE estándar Na 1000 mg/L, 500 mL
Envase 500 mL
Forma física Líquido
Color Incolora
Cantidad 500 mL