Learn More
Sodium ionophore III, MedChemExpress
Código de producto. 16439816
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
16439816 50 mg 50 miligramos
16430926 200 mg 200 miligramos
16404536 100 mg 100 miligramos
16403278 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16439816
Marca: Medchem Express HY101109
MedChemExpress Sodium ionophore III (ETH2120) is a Na+ ionophore suitable for the assay of sodium activity in blood, plasma, serum. etc.
Sodium ionophore III (ETH2120) is a Na+ ionophore suitable for the assay of sodium activity in blood, plasma, serum. etc.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium ionophore III
CAS 81686-22-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H52N2O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo ETH2120
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (3.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 1 mg/mL (1.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)COC3=CC=CC=C3OCC(N(C4CCCCC4)C5CCCCC5)=O
Peso molecular (g/mol) 552.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.79
Porcentaje de pureza 98.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation