Learn More
Sodio, solución estándar de cromatografía iónica, Specpure™, Na± 1000μ g/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15406385 100 mL Frasco de plástico 100 ml
1 options
Código de producto. 15406385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041696.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    117.65€ / 100 ml
    Ahorro 17.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium, Ion chromatography standard solution
CAS 7440-23-5
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular Na
Número MDL MFCD00085307
Cantidad 100 mL
Sinónimo natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, monosodium
Clave InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na]
Nombre IUPAC sodio
Peso molecular (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Forma física Líquido