Learn More
Yoduro de sodio, ultra seco, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355757 500 g 500 g
11345757 25 g 25 g
11335757 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11355757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043447.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Utilizado como suplemento de yodo, expectorante o en su forma radiactiva (I-131) como ayuda diagnóstica, particularmente para pruebas de función tiroidea. El yoduro de sodio se utiliza en la fotografía y como reactivo analítico. También se utiliza en la medición de la energía de los rayos gamma y en la síntesis orgánica.
It is used as iodine supplement, expectorant or in its radioactive (I-131) form as an diagnostic aid, particularly for thyroid function tests. sodium Iodide are used in photography and as analytical reagents. It is also used in the measurement of the energy of gamma rays, also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-82-5
Fórmula molecular INa
Peso molecular (g/mol) 149.894
Número MDL MFCD00003532
Clave InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nombre IUPAC sodio; yoduro
SMILES [Na+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1300°C to 1304°C
Nombre del producto químico o material Sodium iodide
Punto de fusión 651°C
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 500 g
Información de solubilidad It is soluble in water,alcohol,and glycerin.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.89
Porcentaje de pureza 99.98%
Envase Envasado bajo argón
Índice de refracción 1.7745
Sensibilidad Hygroscopic
Gravedad específica 3.67
Densidad 3.67