Learn More
Yoduro de sodio, ultra seco, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used as iodine supplement, expectorant or in its radioactive (I-131) form as an diagnostic aid, particularly for thyroid function tests. sodium Iodide are used in photography and as analytical reagents. It is also used in the measurement of the energy of gamma rays, also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1300°C to 1304°C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium iodide |
| Punto de fusión | 651°C |
| Forma física | Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Envasado bajo argón |
| Índice de refracción | 1.7745 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Gravedad específica | 3.67 |
| Densidad | 3.67 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium iodide
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide