Learn More
Yoduro de sodio, TRC
Código de producto. 30004832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004832 5 g 5 g
30012032 10 g 10 g
30007124 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6380005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-82-5
Fórmula molecular INa
Peso molecular (g/mol) 149.89
Sinónimo Anayodin, Ioduril, NSC 77388, Sodium Monoiodide, Soiodin;
Nombre IUPAC sodio; yoduro
SMILES [Na+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Iodide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.8942