Learn More
Yoduro de sodio dihidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10032740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10032740 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10414935 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10032740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202891000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13517-06-1 | INa·2H2O | 185.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13517-06-1
Fórmula molecular INa·2H2O
Peso molecular (g/mol) 185.93
Número MDL MFCD00149211
Clave InChI VEEIYHUOLCUPSA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium iodide dihydrate, acmc-20ajo4, i.na.2h2o, sodium dihydrate iodide, sodium iodide-water 1/1/2, sodium iodide nai ,dihydrate 9ci
PubChem CID 23685997
Nombre IUPAC sodio;yoduro;dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium iodide dihydrate
Punto de fusión 752°C
Nombre de nota For analysis
Color Blanco
pH 6 to 9 (5% aq. soln.)
Forma física Cristales finos adherentes
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NaI·2H2O
Fieser 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 14,89
Índice Merck 10, 8469
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and acetone,very soluble in nh3
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.93
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.44
Densidad 2.4400g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium iodide dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide dihydrate