Learn More
Yoduro de sodio, reactivo ACS, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1300.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium iodide |
| Punto de fusión | 661.0°C |
| pH | 6.0 to 9.0 (5% aq. soln.) |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Glass Bottle |
| Gravedad específica | 3.66 |
| Densidad | 3.6600g/mL |
| Fórmula lineal | NaI |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium iodide
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium iodide