Learn More
Yoduro de sodio, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389337 500 g 500 g
11379337 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040196.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Se usa para prevenir la deficiencia de yodo. Se utiliza como reactivos analíticos, en la fabricación de desinfectantes, antisépticos, desodorantes y medicamentos, en acondicionador de ingredientes de panadería. También se utiliza para la conversión de cloruros de alquilo en yoduros de alquilo
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
  • Utilizado comúnmente para prevenir la deficiencia de yodo Utilizado como reactivos analíticos, en la fabricación de desinfectantes, antisépticos, desodorantes y medicamentos
  • Se utiliza en acondicionador de ingredientes de panadería y como alimento para animales
  • Se utiliza para la conversión de cloruros de alquilo en yoduros de alquilo, como en el tratamiento del cáncer de tiroides e hipertiroidismo y en detectores de centelleo, tradicionalmente en medicina nuclear, geofísica, física nuclear y mediciones ambientales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-82-5
Fórmula molecular INa
Peso molecular (g/mol) 149.894
Número MDL MFCD00003532
Clave InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nombre IUPAC sodio; yoduro
SMILES [Na+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1300°C to 1304°C
Nombre del producto químico o material Sodium iodide
Punto de fusión 651°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min.
Índice Merck 14,8631
Información de solubilidad Soluble in water, alcohol, glycerol and acetone. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.89
Grado ACS
Olor Odorless
Índice de refracción 1.7745
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White Powder
Densidad 3.67 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide