Learn More
Yoduro de sodio, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
- Utilizado comúnmente para prevenir la deficiencia de yodo Utilizado como reactivos analíticos, en la fabricación de desinfectantes, antisépticos, desodorantes y medicamentos
- Se utiliza en acondicionador de ingredientes de panadería y como alimento para animales
- Se utiliza para la conversión de cloruros de alquilo en yoduros de alquilo, como en el tratamiento del cáncer de tiroides e hipertiroidismo y en detectores de centelleo, tradicionalmente en medicina nuclear, geofísica, física nuclear y mediciones ambientales
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1300°C to 1304°C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium iodide |
| Punto de fusión | 651°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 100 g |
| Olor | Odorless |
| Índice de refracción | 1.7745 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Aspecto | White Powder |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium iodide
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide