Learn More
Yoduro de sodio, +99 % (peso seco, agua < 1,0 %), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422857 2500 g 2500 g
11402857 100 g 100 g
11412857 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15480.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7681-82-5 ∣ INa ∣ 149.894 g/mol
Sodium iodide is widely used for halide exchange (Finkelstein reaction), for example in the conversion of an alkyl chloride, allyl chloride and arylmethyl chloride into their respective iodides, which are precursors for pharmaceutical and fine chemical products. They are used to ehnance the efficiency of the formation of Wittig adducts from less reactive chlorides and bromides. Appropriate prepartions find use as a nutrient supplement. Sodium iodide is used as the precursor to the control agent in ab initio emulsion polymerization. Sodium iodide finds use in the determination of dissolved oxygen in the modified Winkler method, synthesis of the fluorescent dye coppersensor-1 (CS1) for imaging labile copper pools in biological samples, and the cleavage of esters, lactones, carbamates and ethers in combination with chlorotrimethylsilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de sodio se utiliza muy a menudo para el intercambio de haluro (reacción de Finkelstein), por ejemplo en la conversión de un cloruro de alquilo, cloruro de alilo y cloruro de arilo en sus respectivos yoduros, que son precursores de productos químicos finos y farmacéuticos. Se utilizan para mejorar la eficiencia de la formación de aductos de Wittig a partir de cloruros y bromuros menos reactivos. Sus preparaciones apropiadas se usan como suplemento nutritivo. El yoduro de sodio se utiliza como precursor del agente de control en la polimerización por emulsión ab initio. El yoduro de sodio se utiliza en la determinación del oxígeno disuelto en el método de Winkler modificado, la síntesis del coppersensor-1 (CS1) de tinte fluorescente para la adquisición de imágenes de agrupaciones de cobre lábil en muestras biológicas y la división de ésteres, lactonas, carbamatos y éteres en combinación con el clorotrimetilsilano.
Solubilidad
Muy soluble en agua y amoníaco líquido. Libremente soluble en acetona, ácido fórmico, formamida, metanol y acetonitrilo. Soluble en N,N-dimetilformamida.
Notas
Delicuescente. Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-82-5
Fórmula molecular INa
Peso molecular (g/mol) 149.894
Número MDL MFCD00003532
Clave InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nombre IUPAC sodio; yoduro
SMILES [Na+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1300°C to 1304°C
Nombre del producto químico o material Sodium iodide
Punto de fusión 651°C
Forma física Crystalline Powder and/or Crystals
Cantidad 2500 g
Olor Odorless
Índice de refracción 1.7745
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (peso en seco), agua < 1,0 %
Densidad 3.67
Índice Merck 14,8631
Información de solubilidad Very soluble in water and liquid ammonia. Freely soluble in acetone,formic acid,formamide,methanol,and acetonitrile. Soluble in N,N-dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.89
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Ungraded