Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Iodide |
| Forma física | Crystalline Powder |
| Cantidad | 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99 % |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.9 |
| Porcentaje de pureza | 99.72% |
| Grado | Reactivo ACS |